Merck
750794
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-aminooxazole-4-carboxylate
95%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$112.00
$112.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$112.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8N2O3
分子量:
156.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$112.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
95%
表单
solid
mp
135-140 °C
官能团
ester
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCOC(=O)c1coc(N)n1
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-2-10-5(9)4-3-11-6(7)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
InChI key
NBABLVASYFPOEV-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)