Merck
736996
Sigma-Aldrich
2-(氨基甲基)苯甲酸 盐酸盐
95%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$159.00
$159.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$159.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10ClNO2
CAS号:
分子量:
187.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$159.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
95%
表单
solid
mp
219-225 °C
官能团
amine
carboxylic acid
SMILES字符串
Cl.NCc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2.ClH/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11;/h1-4H,5,9H2,(H,10,11);1H
InChI key
HWHUNDJAGYQZHL-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)