Merck
735876
Sigma-Aldrich
1-(2-氨乙基)-3-吡咯烷醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14N2O
分子量:
130.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
liquid
折射率
n20/D 1.502
密度
1.066 at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
NCCN1CCC(O)C1
InChI
1S/C6H14N2O/c7-2-4-8-3-1-6(9)5-8/h6,9H,1-5,7H2
InChI key
ZNLCTCNYKCENHP-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)