化驗
≥95%
形狀
powder
雜質
<15% anhydride
mp
210-214 °C (lit.)
SMILES 字串
CSc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2S/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
InChI 密鑰
IVUHTLFKBDDICS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
作为反应物,参与以下反应:
- Suzuki-Miyaura与2-芳基-1-溴-1-硝基乙烯或炔基溴的交叉偶联反应
- 与萘啶N-氧化物的加成反应
- Heck反应中间体的氧芳基化反应合成THF衍生物
- 亚砜化反应
- 铜催化卤化
其他說明
含有不同量的酸酐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3