Merck
735671
Sigma-Aldrich
1-叔丁氧羰基-4-(氨基甲基)哌啶
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H22N2O2
分子量:
214.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.468
密度
1.005 g/mL at 25 °C
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CNC1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-5-9(12-4)6-8-13/h9,12H,5-8H2,1-4H3
InChI 密鑰
CZYUGTLMFHDODF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)