Merck
735043
Sigma-Aldrich
Bis(chlorogold(I)) [1,1′-bis(diphenylphosphino)ferrocene]
95%
别名:
[μ-Ferrocene-1,1′-diylbis(diphenylphosphine-κP)]bis[chlorogold(I)]
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H28Au2Cl2FeP2
分子量:
1019.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
95%
形狀
solid
反應適用性
core: gold
reagent type: catalyst
core: gold
mp
223-229 °C
SMILES 字串
[Fe].Cl[Au].Cl[Au].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2Au.2ClH.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;;/h2*1-14H;;;2*1H;/q;;2*+1;;;/p-2
InChI 密鑰
XJPNFMAYIDODRO-UHFFFAOYSA-L
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3