Merck
734209
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-3-nitropyridine
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6N2O3
CAS号:
分子量:
154.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
72-77 °C
官能团
nitro
SMILES字符串
COc1ccncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-6-2-3-7-4-5(6)8(9)10/h2-4H,1H3
InChI key
BZPVREXVOZITPF-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)