Merck
733660
Sigma-Aldrich
2-[(1′,1′,1′-三氟-2′-(三氟甲基)-2′-羧基)丙基]-3-降冰片基 甲基丙烯酸酯
>97%
别名:
3-[3,3,3-三氟-2-羟基-2-(三氟甲基)丙基]双环[2.2.1]-2-庚基甲基丙烯酸酯, HFA 单体
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$970.00
$970.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$970.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H18F6O3
分子量:
360.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$970.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
>97%
表单
solid
mp
45-50 °C
SMILES字符串
CC(=C)C(=O)OC1C2CCC(C2)C1CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H18F6O3/c1-7(2)12(22)24-11-9-4-3-8(5-9)10(11)6-13(23,14(16,17)18)15(19,20)21/h8-11,23H,1,3-6H2,2H3
InChI key
VRGGMPGFYAQUIC-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
To keep pace with Moore′s Law, there is a continuing need in the semiconductor industry to achieve higher circuit density in microelectronic devices.