Merck
733431
Sigma-Aldrich
3-Methylphenethylamine
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H13N
CAS号:
分子量:
135.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
密度
0.939 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Cc1cccc(CCN)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-3-2-4-9(7-8)5-6-10/h2-4,7H,5-6,10H2,1H3
InChI 密鑰
GUERDLPJJJMIEU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
179.6 °F
閃點(°C)
82 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)