Merck
678856
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-四氢-2-萘甲酸
97%
别名:
1,2,3,4-四氢萘-6-甲酸, 5,6,7,8-四氢-2-萘羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H12O2
CAS号:
分子量:
176.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
154-158 °C
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C11H12O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
RSWXAGBBPCRION-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3