Merck
732737
Sigma-Aldrich
4-(苯甲醛二乙缩醛)溴化镁 溶液
1 M in THF
别名:
4-(Diethoxymethyl)phenylmagnesium bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15BrMgO2
分子量:
283.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solution
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
浓度
1 M in THF
密度
1.013 g/mL at 25 °C
官能团
ether
SMILES字符串
CCOC(OCC)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C11H15O2.BrH.Mg/c1-3-12-11(13-4-2)10-8-6-5-7-9-10;;/h6-9,11H,3-4H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
APPJPCOJOCVSMA-UHFFFAOYSA-M
应用
4-(Benzaldehyde diethylacetal)magnesium bromide can be used as a substrate in the sp3 C-H arylation of tetrahydroisoquinolines using 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone (DDQ).[1]
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-22.0 °F
闪点(°C)
-30 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Simple and Direct sp3 C-H Bond Arylation of Tetrahydroisoquinolines and Isochromans via 2, 3-Dichloro-5, 6-dicyano-1, 4-benzoquinone Oxidation under Mild Conditions
Muramatsu W, et al.
Organic Letters, 15(14), 3650-3653 (2013)