Merck
732575
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(dimethyl sulfide)platinum(II)
mixture of cis and trans
别名:
Bis(dimethylsulfur)platinum(II) dichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H12Cl2PtS2
CAS号:
分子量:
390.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: platinum
mp
160-162 °C
SMILES 字串
CSC.CSC.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2C2H6S.2ClH.Pt/c2*1-3-2;;;/h2*1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
OWJNVRJATFZAKN-UHFFFAOYSA-L
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)