Merck
732052
Sigma-Aldrich
氟吡嗪
97%
别名:
2-Fluoropyrazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H3FN2
CAS号:
分子量:
98.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.469
密度
1.213 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
Fc1cnccn1
InChI
1S/C4H3FN2/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H
InChI key
IJUHIGIZXFLJOY-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
71.1 °F
闪点(°C)
21.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)