Merck
731730
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
≥95%
别名:
1-Methyl-3-trifluoromethylpyrazole-5-boronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6BF3N2O2
分子量:
193.92
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥95%
表单
powder or crystals
mp
132-137 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cn1nc(cc1B(O)O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H6BF3N2O2/c1-11-4(6(12)13)2-3(10-11)5(7,8)9/h2,12-13H,1H3
InChI key
XPUNXPPXMANQGF-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)