Merck
731412
Sigma-Aldrich
6-Iodoquinoline
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$121.00
$121.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$121.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6IN
CAS号:
分子量:
255.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$121.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
形狀
solid
mp
86-90 °C
官能基
iodo
SMILES 字串
Ic1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6IN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
InChI 密鑰
WKTASELJZCIVBR-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Room temperature CuI-catalyzed N-arylation using 2-pyridinyl β-ketones ligands
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)