Merck
731137
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromodithieno[3,2-b:2′,3′-d]thiophene
≥97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H2Br2S3
CAS号:
分子量:
354.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥97%
形狀
solid
mp
165-169 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Brc1cc2sc3cc(Br)sc3c2s1
InChI
1S/C8H2Br2S3/c9-5-1-3-7(12-5)8-4(11-3)2-6(10)13-8/h1-2H
InChI 密鑰
UTKPZZGBROTDKR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3