Merck
730599
Sigma-Aldrich
环庚基溴化镁 溶液
2 M in diethyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H13BrMg
分子量:
201.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solution
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
浓度
2 M in diethyl ether
密度
1.034 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
Br[Mg]C1CCCCCC1
InChI
1S/C7H13.BrH.Mg/c1-2-4-6-7-5-3-1;;/h1H,2-7H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
KMAQJJKRGAFLBH-UHFFFAOYSA-M
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)