Merck
752134
Sigma-Aldrich
环己氯化镁 溶液
1.3 M in THF/toluene (1:1)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 ML
$111.00
$111.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 ML
$111.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11ClMg
CAS号:
分子量:
142.91
Beilstein:
3535440
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$111.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
solution
质量水平
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
浓度
1.3 M in THF/toluene (1:1)
密度
0.938 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
Cl[Mg]C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11.ClH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
12.2 °F
闪点(°C)
-11 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)