Merck
728993
Sigma-Aldrich
2-萘基丙炔酸酯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H8O2
CAS号:
分子量:
196.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
65-72 °C
官能团
ester
SMILES字符串
O=C(Oc1ccc2ccccc2c1)C#C
InChI
1S/C13H8O2/c1-2-13(14)15-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h1,3-9H
InChI key
ANECZRYIRALULR-UHFFFAOYSA-N
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 4
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1