Merck
728942
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-fluorotoluene
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$79.20
$79.20
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$79.20
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6BrF
CAS号:
分子量:
189.02
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$79.20
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.533
密度
1.503 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
SMILES 字串
Cc1cccc(Br)c1F
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
LZVNGSFAHGKCDM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
170.1 °F
閃點(°C)
76.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)