Merck
728772
Sigma-Aldrich
2,4-二氧嘧啶-5-碳酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$132.00
$132.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$132.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5HCl3N2O
CAS号:
分子量:
211.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$132.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.586
密度
1.645 g/mL at 25 °C
官能团
acyl chloride
chloro
SMILES字符串
ClC(=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5HCl3N2O/c6-3-2(4(7)11)1-9-5(8)10-3/h1H
InChI key
DZTIFMWYYHCREC-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
199.9 °F
闪点(°C)
93.3 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)