Merck
728209
Sigma-Aldrich
(3-溴-1-丙炔基)苯 溶液
~75% in toluene
别名:
3-Bromo-1-phenylpropyne
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$364.00
$364.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$364.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7Br
CAS号:
分子量:
195.06
Beilstein:
878435
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$364.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
solution
质量水平
浓度
~75% in toluene
储存温度
−20°C
SMILES字符串
BrCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,8H2
InChI key
RKNCIBMWPVZEAJ-UHFFFAOYSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
39.2 °F
闪点(°C)
4 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)