Merck
728071
Sigma-Aldrich
N-甲酰基-L-脯氨酸
≥97% (TLC)
别名:
(S)-1-甲酰-2-吡咯烷羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H9NO3
CAS号:
分子量:
143.14
Beilstein:
472437
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
≥97% (TLC)
形狀
powder
成份
carbon, 49.3-51.3%
nitrogen, 9.4-10.1%
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H]1CCCN1C=O
InChI
1S/C6H9NO3/c8-4-7-3-1-2-5(7)6(9)10/h4-5H,1-3H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI 密鑰
DHDRGOURKDLAOT-YFKPBYRVSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Bifunctional Organocatalysis with N-Formyl-L-Proline
Wei, S., et al.
Synlett, 5, 707-711 (2010)