Merck
725374
Sigma-Aldrich
2,2-二丁基-[1,3,2]二氧锡
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H22O2Sn
CAS号:
分子量:
292.99
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
表单
solid
mp
231-236 °C
SMILES字符串
CCCC[Sn]1(CCCC)OCCO1
InChI
1S/2C4H9.C2H4O2.Sn/c2*1-3-4-2;3-1-2-4;/h2*1,3-4H2,2H3;1-2H2;/q;;-2;+2
InChI key
STWBEJNHFFEKHC-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 2 Oral
储存分类代码
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)