Merck
722294
Sigma-Aldrich
4-(4-氯苯基)苯甲酸甲酯
95%
别名:
4′-氯联苯-4-羧酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H11ClO2
CAS号:
分子量:
246.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
mp
115-120 °C
官能基
chloro
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H11ClO2/c1-17-14(16)12-4-2-10(3-5-12)11-6-8-13(15)9-7-11/h2-9H,1H3
InChI 密鑰
UJIUMBFXWGXMOV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)