Merck
720852
Sigma-Aldrich
4-羧基-2-氟苯基硼酸频哪醇酯
97%
别名:
3-氟-4-(4,4,5,5-四甲基)-1,3,2-二氧杂戊硼烷-2-基)苯甲酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$111.00
$111.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$111.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H16BFO4
分子量:
266.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$111.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
199-204 °C
官能团
carboxylic acid
fluoro
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2F)C(O)=O
InChI
1S/C13H16BFO4/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)9-6-5-8(11(16)17)7-10(9)15/h5-7H,1-4H3,(H,16,17)
InChI key
JSQNZNXVVRPGTD-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)