Merck
657344
Sigma-Aldrich
2-氟-4-甲酰基苯基硼酸
≥95.0%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$455.00
$455.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$455.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6BFO3
分子量:
167.93
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$455.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥95.0%
表单
solid
mp
161-178 °C
官能团
aldehyde
fluoro
SMILES字符串
OB(O)c1ccc(C=O)cc1F
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-3-5(4-10)1-2-6(7)8(11)12/h1-4,11-12H
InChI key
OAEJODVYVOAOPH-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含不定量的酸酐
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)