Merck
720445
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11BN2O2
分子量:
202.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥95%
表单
powder or crystals
mp
76-81 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OB(O)c1cnn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C10H11BN2O2/c14-11(15)10-6-12-13(8-10)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8,14-15H,7H2
InChI key
JXNAIAOHYPDQQC-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)