Merck
720046
Sigma-Aldrich
2-(二苯基膦)苯甲醛肟
97%
别名:
2-(二苯基膦基)苯甲醛肟
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H16NOP
分子量:
305.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352102
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
173-178 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
ON=Cc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16NOP/c21-20-15-16-9-7-8-14-19(16)22(17-10-3-1-4-11-17)18-12-5-2-6-13-18/h1-15,21H/b20-15-
InChI 密鑰
XHIVESUSSLEMGJ-HKWRFOASSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)