Merck
718785
Sigma-Aldrich
5-溴-3-羧基苯硼酸
≥95%
别名:
3-硼-5-溴苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6BBrO4
分子量:
244.84
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
如需咨询该产品718785,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
方案
≥95%
表单
solid
mp
152-158 °C
SMILES字符串
OB(O)c1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BBrO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,12-13H,(H,10,11)
InChI key
CWBLIPMCDMSOFX-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)