Merck
718092
Sigma-Aldrich
3-苯基异噁唑-5-羧酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H7NO3
CAS号:
分子量:
189.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
178-182 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO3/c12-10(13)9-6-8(11-14-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,13)
InChI 密鑰
YGTFDJRCCBKLDM-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)