Merck
717843
Sigma-Aldrich
3-(4-溴苯基)异噁唑-5-甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H6BrNO2
分子量:
252.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
162-166 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Brc1ccc(cc1)-c2cc(C=O)on2
InChI
1S/C10H6BrNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)14-12-10/h1-6H
InChI 密鑰
JVFWCMXKSCOWDI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)