681334
别名:
2-三甲基硅基乙基磺酰氯, SES-Cl
681334-1G
$353.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
530816
1-[2-(三甲硅烷基)乙氧基羰氧基]吡咯烷-2,5-二酮
379670
[1,1′-双(二苯基膦)二茂铁]二氯化钯(II)二氯甲烷络合物
D125806
N,N-二异丙基乙胺
238902
2-(三甲基硅烷基)乙氧甲基氯
681326
2-(三甲基硅基)乙磺酰胺
92748
对硝基苯基三甲基硅乙基碳酸酯
471283
三乙基胺
697230
[1,1′-双(二苯基膦)二茂铁]二氯化钯(II)
225827
N,N′-二琥珀酰亚胺碳酸酯
160210
氯甲酸对硝基苯酯
n20/D 1.4444
146.8 °C/760 mmHg
1.059 g/mL at 25 °C
2-8°C
C[Si](C)(C)CCS(Cl)(=O)=O
1S/C5H13ClO2SSi/c1-10(2,3)5-4-9(6,7)8/h4-5H2,1-3H3
BLPMCIWDCRGIJV-UHFFFAOYSA-N
Chemical Synthesis
Protection/Deprotection Reagents
Danger
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
3 - Flammable liquids
WGK 3
70.0 °F - closed cup
21.1 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 2
178837
3-(三甲基硅烷基)-1-丙磺酸 钠盐