Merck
717088
Sigma-Aldrich
7-溴-1H-吲唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5BrN2
CAS号:
分子量:
197.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
方案
97%
表单
powder
mp
126-130 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Brc1cccc2cn[nH]c12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-1-2-5-4-9-10-7(5)6/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
KMHHWCPTROQUFM-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)