716367
别名:
(6-甲基-3-吡啶基)甲醇, 6-甲基-3-甲醇吡啶
1 of 10
Sigma-Aldrich
679399
(S)-(+)-2-氨基丁酰胺盐酸盐
418293
苯硫酚钠
P23938
邻苯二胺
220000
亚氨基二乙酸
365483
(甲氧基羰基氨磺酰基)三乙基氢氧化铵 内盐
467995
噻唑烷-2-甲酸
335991
四丁基醋酸铵
287067
L-脯氨酸甲酯 盐酸盐
P9029
655600
2-(氨甲基)-1-乙基吡咯烷
97%
solid
n20/D 1.540
43-47 °C
Cc1ccc(CO)cn1
1S/C7H9NO/c1-6-2-3-7(5-9)4-8-6/h2-4,9H,5H2,1H3
DJCJOWDAAZEMCI-UHFFFAOYSA-N
Danger
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
11 - Combustible Solids
WGK 3
>230.0 °F
> 110 °C
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?