化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: copper
mp
102-106 °C
SMILES 字串
[Cu]I.[Cu]I.[Cu]I.[Cu]I.CSC.CSC.CSC
InChI
1S/3C2H6S.4Cu.4HI/c3*1-3-2;;;;;;;;/h3*1-2H3;;;;;4*1H/q;;;4*+1;;;;/p-4
InChI 密鑰
PXRJJSAVIXAAON-UHFFFAOYSA-J
應用
Catalyst for conjugate addition reactions
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3