Merck
714607
Sigma-Aldrich
2-氯-5-(三氟甲基)苯甲醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6ClF3O
CAS号:
分子量:
210.58
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
56-60 °C
SMILES字符串
OCc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6ClF3O/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-3,13H,4H2
InChI key
VEKMDPQNERMQMO-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F
闪点(°C)
110 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)