Merck
714453
Sigma-Aldrich
2,4-二甲基苯磺酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$41.10
$41.10
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$41.10
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9ClO2S
CAS号:
分子量:
204.67
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$41.10
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
28-33 °C
SMILES字符串
Cc1ccc(c(C)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H9ClO2S/c1-6-3-4-8(7(2)5-6)12(9,10)11/h3-5H,1-2H3
InChI key
FREOGXBZEAMJQN-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)