Merck
712752
Sigma-Aldrich
6-叠氮-6-脱氧-D-半乳糖
≥98.0% (HPLC)
别名:
6-Azido-6-deoxygalactose
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 MG
$368.00
$368.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 MG
$368.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11N3O5
CAS号:
分子量:
205.17
Beilstein:
7569066
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$368.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
旋光性
[α]/D 57.0±4.0°, c = 1 in H2O
反应适用性
reaction type: click chemistry
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC1O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-1-2-3(10)4(11)5(12)6(13)14-2/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1
InChI key
CMLRUUHRGSJVMD-SVZMEOIVSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)