Merck
711373
Sigma-Aldrich
2-溴-5-苯基-1,3,4-噻二唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5BrN2S
CAS号:
分子量:
241.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
powder
mp
86-90 °C
官能团
bromo
phenyl
SMILES字符串
Brc1nnc(s1)-c2ccccc2
InChI
1S/C8H5BrN2S/c9-8-11-10-7(12-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
NVQXBSUUWVZRCA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)