Merck
710563
Sigma-Aldrich
三(邻甲氧基苯基)膦
96%
别名:
NSC 93545, 三(-茴香基)膦
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H21O3P
CAS号:
分子量:
352.36
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
表单
powder
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
198-204 °C
官能团
phosphine
SMILES字符串
COc1ccccc1P(c2ccccc2OC)c3ccccc3OC
InChI
1S/C21H21O3P/c1-22-16-10-4-7-13-19(16)25(20-14-8-5-11-17(20)23-2)21-15-9-6-12-18(21)24-3/h4-15H,1-3H3
InChI key
IIOSDXGZLBPOHD-UHFFFAOYSA-N
应用
用于催化:
  • 简单烯烃的烯丙基取代
  • Suzuki 偶联反应
  • 1,3-丁二烯与各种醇的调聚反应
  • 喹啉加氢
  • 胺化/直接芳基化
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)