Merck
710180
Sigma-Aldrich
二-2-甲氧基乙基偶氮二甲酸酯
≥90.0%
别名:
DMEAD, 双(2-甲氧乙基酯)偶氮二羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H14N2O6
分子量:
234.21
Beilstein:
11134057
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥90.0%
形狀
crystals
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COCCOC(=O)\N=N\C(=O)OCCOC
InChI
1S/C8H14N2O6/c1-13-3-5-15-7(11)9-10-8(12)16-6-4-14-2/h3-6H2,1-2H3/b10-9+
InChI 密鑰
PGHKJMVOHWKSLJ-MDZDMXLPSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Self-react. D - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Di-2-methoxyethyl azodicarboxylate (DMEAD): an inexpensive and separation-friendly alternative reagent for the Mitsunobu reaction.
Sugimura, T. and Hagiya, K.
Chemistry Letters (Jpn), 36, 566-567 (2007)