Merck
710040
Sigma-Aldrich
环丁基硼酸 MIDA 酯
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$130.00
5 G
$503.00
$130.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$130.00
5 G
$503.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H14BNO4
分子量:
211.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$130.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
187-191 °C
SMILES字符串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CCC2
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-11-5-8(12)14-10(7-3-2-4-7)15-9(13)6-11/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
FRGMPYGRMJGPAV-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)