Merck
709514
Sigma-Aldrich
1-苯基-4-戊烯-1-炔
97%
别名:
1-苯基戊-4-烯-1-炔, 5-苯基戊-1-烯-4-炔
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H10
CAS号:
分子量:
142.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
密度
0.934 g/mL at 25 °C
官能基
allyl
phenyl
SMILES 字串
C=CCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H10/c1-2-3-5-8-11-9-6-4-7-10-11/h2,4,6-7,9-10H,1,3H2
InChI 密鑰
XFUQCDNMEJGDIV-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1