Merck
709239
Sigma-Aldrich
氧化钨铋
powder, −200 mesh, 99.5% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Bi2(WO4)3
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
PubChem化学物质编号:
方案
99.5% trace metals basis
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: bismuth
reagent type: catalyst
core: tungsten
粒径
−200 mesh
mp
>300 °C
SMILES字符串
[Bi+3].[Bi+3].[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Bi.12O.3W/q2*+3;;;;;;;6*-1;;;
InChI key
DWNBMQNJXHTBPG-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)