About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8IN3
CAS号:
分子量:
225.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
95%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
mp
120-125 °C
SMILES 字串
[I-].Cn1cn[n+](C)c1
InChI
1S/C4H8N3.HI/c1-6-3-5-7(2)4-6;/h3-4H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
IMFBMMNQDMTHGG-UHFFFAOYSA-M
應用
用于催化:
- 氧化迈克尔加成反应
- 氧化酰胺化或叠氮化反应
- 不对称酰化反应
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3