Merck
683701
Sigma-Aldrich
6,7-二氢-2-五氟苯基-5H-吡咯并[2,1-c]-1,2,4-三唑鎓四氟硼酸盐
97%
别名:
2-(Pentafluorophenyl)-2,5,6,7-tetrahydropyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-4-ium tetrafluoroborate 
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$182.00
500 MG
$756.00
$182.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$182.00
500 MG
$756.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H7BF9N3
分子量:
362.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$182.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
mp
245 °C
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-[n+]2cn3CCCc3n2
InChI
1S/C11H7F5N3.BF4/c12-6-7(13)9(15)11(10(16)8(6)14)19-4-18-3-1-2-5(18)17-19;2-1(3,4)5/h4H,1-3H2;/q+1;-1
InChI 密鑰
KIWCIWCCQVTPOY-UHFFFAOYSA-N
應用
该三唑鎓催化剂用于芳香醛分子间均二聚反应、分子内醛酮苯偶姻环化反应以及分子内 Stetter 反应。[1]
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ming He et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(26), 8418-8420 (2006-06-29)
Highly enantioselective, N-heterocyclic carbene (NHC)-catalyzed aza-Diels-Alder reactions are described. A novel chiral triazolium salt based on the cis-1,2-aminoindanol platform serves as an efficient precatalyst for the NHC-catalyzed redox generation of enolate dienophiles that undergo LUMOdiene-controlled Diels-Alder reactions with N-sulfonyl-alpha,beta-unsaturated imines