708127
别名:
4-vinyltriphenylphosphine, DPPST, Diphenylphosphinostyrene
708127-1G
$51.50
1 of 10
Sigma-Aldrich
130001
1-甲基哌嗪
T84409
三苯基瞵
471283
三乙基胺
244511
甲苯
225819
肼 水合物
130079
甲基三苯基溴化膦
117706
苯乙炔
156671
叔丁醇钾
B57400
4-溴苯甲醛
205869
乙酸钯(II)
100
97%
solid
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reactionreaction type: Heck Reactionreaction type: Hiyama Couplingreaction type: Negishi Couplingreaction type: Sonogashira Couplingreaction type: Stille Couplingreaction type: Suzuki-Miyaura Couplingreagent type: ligandreagent type: polymerizable reagent
white to off-white
75-80 °C
phosphine
C=Cc1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
1S/C20H17P/c1-2-17-13-15-20(16-14-17)21(18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19/h2-16H,1H2
FRPLKHQCXVNBNO-UHFFFAOYSA-N
Catalysts
Chemistry & Biochemicals
Exclusive Savings
Phosphine Ligands
Warning
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 2
434388
甲苯-d8
196916
2,3,4,5,6-五氟苯乙烯