Merck
707864
Sigma-Aldrich
1-甲基-2-吡咯硼酸频哪醇酯
别名:
1-甲基吡咯-2-硼酸频哪醇酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H18BNO2
分子量:
207.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
mp
44-49 °C
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cn1cccc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H18BNO2/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-7-6-8-13(9)5/h6-8H,1-5H3
InChI key
OEQQEXKRORJZPR-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant for:
  • Cu assisted Suzuki-Miyaura coupling reactions
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
180.0 °F
闪点(°C)
82.2 °C
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)