Merck
707562
Sigma-Aldrich
5-氯-1-氮杂-5-锡杂-二环[3.3.3]十一烷
别名:
杂氮锡三环
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$210.00
2 G
$795.00
$210.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$210.00
2 G
$795.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H18ClNSn
CAS号:
分子量:
294.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$210.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
形狀
powder
品質等級
mp
226-230 °C
SMILES 字串
Cl[Sn]12CCCN(CCC1)CCC2
InChI
1S/C9H18N.ClH.Sn/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3;;/h1-9H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
BRPCJQRIZVVNKX-UHFFFAOYSA-M
應用
Reactant for:
  • Metal-catalyzed allylic substitution reaction
  • Synthesis of an anti-methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) carbapenem via stannatrane mediated Stille coupling
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)